Documentos Principais
ENA424045064
Enamine
1,3-dioxane-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,3-dioxane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5/h5H,1-3H2,(H,6,7)
chave InChI
AFWWNXOSDUHYFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170985
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170985
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)