Documentos Principais
ENA423210452
Enamine
[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl](ethyl)amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Iupac Name
N-(2,4-dimethoxybenzyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-4-12-8-9-5-6-10(13-2)7-11(9)14-3/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
chave InChI
ZHSIYZDPCFMJGZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32244
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32244
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)