Documentos Principais
ENA423210369
Enamine
3-nitrobenzene-1-thiol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.18
Número MDL:
pf
25-26
Iupac Name
3-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H
chave InChI
HBCSOCHVMJKLLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172196
Melting Point
25-26
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172196
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)