Documentos Principais
ENA423209901
Enamine
2-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.7
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-isopropylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO2S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)13(10,11)12/h3-7H,1-2H3
chave InChI
VHORYVBOBIUIDS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171757
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)