Documentos Principais
ENA423200140
Enamine
3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
128-129
Iupac Name
(1R,5S)-3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C6H6O4/c7-5-3-1-2-4(9-3)6(8)10-5/h3-4H,1-2H2
chave InChI
BGKUPEWYMBTCJC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291
Melting Point
128-129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)