Documentos Principais
ENA423199834
Enamine
1-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)cyclobutane-1-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)cyclobutane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c14-8-13(6-3-7-13)15-11(16)9-4-1-2-5-10(9)12(15)17/h1-2,4-5H,3,6-7H2
chave InChI
AOMHWFZICCVJLJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153531
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153531
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)