Documentos Principais
ENA413173673
Enamine
1-phenoxypropan-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-2-phenoxyethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
chave InChI
IKYFHRVPKIFGMH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)