Documentos Principais
ENA413171757
Enamine
2-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.17
Número MDL:
pf
80-81
Iupac Name
2-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-6(9(14)15)16-8-4-2-7(3-5-8)10(11,12)13/h2-6H,1H3,(H,14,15)
chave InChI
ZZCGVEYHZSLNKD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155983
Melting Point
80-81
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155983
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)