Documentos Principais
ENA413171745
Enamine
2-(2-bromophenyl)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.54
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-bromophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2.ClH/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11;/h1-5H,10-11H2;1H
chave InChI
MKMPOOOIKKVWCL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155960
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155960
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)