Documentos Principais
ENA413171688
Enamine
4-iodo-2-methylpyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-iodo-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5IN2/c1-4-7-3-2-5(6)8-4/h2-3H,1H3
chave InChI
MTSMVADXHUTRBK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155750
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155750
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)