Documentos Principais
ENA413171596
Enamine
4-cyclobutylbenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-cyclobutylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O/c12-8-9-4-6-11(7-5-9)10-2-1-3-10/h4-8,10H,1-3H2
chave InChI
UBLPGLPKDLRMKI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155495
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155495
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)