Documentos Principais
ENA413171507
Enamine
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
GPABZOTWBDPXNZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)