Documentos Principais
ENA413170957
Enamine
2-(1,2-oxazol-5-yl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(5-isoxazolyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c1-2-5-9-7(3-1)8-4-6-10-11-8/h1-6H
chave InChI
HWJIRKAEXNLKKQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154271
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154271
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)