Documentos Principais
ENA413170929
Enamine
1-(3-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-methyl-1-piperazinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-7-5-10(4-3-9-7)6-8(2)11/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
HMDZCMMVIPVAFY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)