Documentos Principais
ENA413170892
Enamine
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.26
Número MDL:
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-12-7-4-8-14(12)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-8,10H2
chave InChI
UWHFYOCFQGYYIH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)