Documentos Principais
ENA413170733
Enamine
2-(cyclohex-2-en-1-yl)propanedioic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.19
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-cyclohexen-1-yl)malonic acid
Inchi Code
1S/C9H12O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
LBRUHJWMRSLADF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153447
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)