Documentos Principais
ENA413170420
Enamine
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-7(2-1-3-7)4-5-9-6/h1-5H2
chave InChI
AMXISTVVYIIGOD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)