Documentos Principais
ENA413170409
Enamine
6-bromo-2-ethoxypyrimidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.05
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-ethoxy-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3O/c1-2-11-6-9-4(7)3-5(8)10-6/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
MTZSCNINMYSGGZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152512
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152512
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)