Documentos Principais
ENA413170408
Enamine
2-[(6-chloropyrazin-2-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.57
Número MDL:
Iupac Name
[(6-chloro-2-pyrazinyl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O3/c7-4-1-8-2-5(9-4)12-3-6(10)11/h1-2H,3H2,(H,10,11)
chave InChI
UHGGLVGAAJWJIS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152511
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152511
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)