Documentos Principais
ENA413167585
Enamine
3-methylpentan-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-3-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5,7H2,1-3H3
chave InChI
VQMPTVQCADWACQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146146