Documentos Principais
ENA413167427
Enamine
1-(1-methoxypropan-2-yl)piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-(1-piperazinyl)propyl ether
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(7-11-2)10-5-3-9-4-6-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
NNFUHFBTNNTORE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145877
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145877
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)