Documentos Principais
ENA413166427
Enamine
1-isocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
117.17
Número MDL:
Iupac Name
1-isocyanato-2-(methylsulfanyl)ethane
Inchi Code
1S/C4H7NOS/c1-7-3-2-5-4-6/h2-3H2,1H3
chave InChI
AAEBLLZFCQTPAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141624
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141624