Documentos Principais
ENA413166021
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.53
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2.ClH/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12;/h1-4H,11-12H2;1H
chave InChI
NYZDDPZZOZSIQQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140491
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)