Documentos Principais
ENA413165867
Enamine
ethyl 3-{bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}prop-2-enoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número MDL:
Iupac Name
ethyl (E)-3-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)6-5-11-8-9-3-4-10(11)7-9/h5-6,9-11H,2-4,7-8H2,1H3/b6-5+
chave InChI
HSCQVKURBIBHJY-AATRIKPKSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140506
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140506
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)