Documentos Principais
ENA413165491
Enamine
2-(pyrrolidin-1-yl)-1,3-benzothiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.3
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C11H12N2S/c1-2-6-10-9(5-1)12-11(14-10)13-7-3-4-8-13/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
chave InChI
IJFFUAQBZZXGLE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138445
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138445
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)