Documentos Principais
ENA413165345
Enamine
3-propyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
Iupac Name
3-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-3-5-4-6(7)9-8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H3,7,8,9)
chave InChI
SNRYBQUHJRIMJO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136393
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136393
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)