Documentos Principais
ENA413165334
Enamine
(5-methanesulfonylthiophen-2-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Número MDL:
Iupac Name
[5-(methylsulfonyl)-2-thienyl]methanamine
Inchi Code
1S/C6H9NO2S2/c1-11(8,9)6-3-2-5(4-7)10-6/h2-3H,4,7H2,1H3
chave InChI
HBWPQQXFWIVESS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107085
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107085
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)