Documentos Principais
ENA410544114
Enamine
N4-(propan-2-yl)pyridine-3,4-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
pf
157-159
Iupac Name
N~4~-isopropyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-6(2)11-8-3-4-10-5-7(8)9/h3-6H,9H2,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
GWZGKUKHGGUWGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93612
Melting Point
157-159
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93612
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)