Documentos Principais
ENA410543919
Enamine
4-chloro-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.67
Número MDL:
pf
47-48
Iupac Name
4-chloro-5-isopropyl-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-10(12)7(3)4-9(8)11/h4-6,12H,1-3H3
chave InChI
AFFXNOIULZQAML-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21282
Melting Point
47-48
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21282
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)