Documentos Principais
ENA410543107
Enamine
3-methoxy-N-[5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl]aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.41
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C17H27NO/c1-12(2)16-9-8-13(3)10-17(16)18-14-6-5-7-15(11-14)19-4/h5-7,11-13,16-18H,8-10H2,1-4H3
chave InChI
WRENWCVRVNPBPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139308
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139308
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)