Documentos Principais
ENA410542801
Enamine
2-fluoroethyl methanesulfonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-fluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7FO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
DLFIXPTUMHDGCB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)