Documentos Principais
ENA410542766
Enamine
1-(5-nitro-1H-indol-3-yl)propan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-nitro-1H-indol-3-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-2-11(14)9-6-12-10-4-3-7(13(15)16)5-8(9)10/h3-6,12H,2H2,1H3
chave InChI
WDSXPRGHVIEVDF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137687
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137687
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)