Documentos Principais
ENA410542470
Enamine
5-amino-6-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.17
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-6-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-4-5(8)2-3-6(10-4)7(9)11/h2-3H,8H2,1H3,(H2,9,11)
chave InChI
LPDJXUUDOSPDTQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120843
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)