Documentos Principais
ENA408616158
Enamine
cyclopent-1-ene-1-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclopentene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h3,5H,1-2,4H2
chave InChI
RALDHUZFXJKFQB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137440