Documentos Principais
ENA408616002
Enamine
[4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[4-(allyloxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,11H,1,7-8H2
chave InChI
SZVHDGIHRNRTMW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136940
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136940
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)