Documentos Principais
ENA408615978
Enamine
5-oxaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Iupac Name
5-oxaspiro[2.4]heptane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6(9)5-3-7(5)1-2-10-4-7/h5H,1-4H2,(H,8,9)
chave InChI
JFLODICQTNGUOG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136889
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136889
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)