Documentos Principais
ENA408615885
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H9F3N2O/c7-6(8,9)4-11-2-1-10-3-5(11)12/h10H,1-4H2
chave InChI
MNFSDWBHKIHKIT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136574
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)