Documentos Principais
ENA408615748
Enamine
2,4-dichloro-6-(propan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.06
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-4(2)5-3-6(8)11-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
QOPLCURPYPOIIB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136140
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)