Documentos Principais
ENA408615588
Enamine
4,5-dimethyl-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
170-175
Iupac Name
4,5-dimethyl-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-8(5-10)9(11(12)13)4-7(6)2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KMXMOTHNWNJKBR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135572
Melting Point
170-175
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135572
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)