Documentos Principais
ENA408615467
Enamine
2-(propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.3
Número MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-9(2)11-8-7-10-5-3-4-6-12(10)13(11)14/h3-6,9,11,13H,7-8,14H2,1-2H3
chave InChI
UQOQNUSKWSMPJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136883
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136883