Documentos Principais
ENA408615411
Enamine
1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
203.63
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(azetidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N5O.ClH/c7-6(12)5-3-11(10-9-5)4-1-8-2-4;/h3-4,8H,1-2H2,(H2,7,12);1H
chave InChI
LGQZTNWLLSENJQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136080
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136080
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)