Documentos Principais
ENA405194792
Enamine
1-ethylpiperazin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
SCGAVZGSIVHGPP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)