Documentos Principais
ENA405194725
Enamine
5,7-dimethoxyquinolin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
Iupac Name
5,7-dimethoxy-4-quinolinamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O2/c1-14-7-5-9-11(10(6-7)15-2)8(12)3-4-13-9/h3-6H,1-2H3,(H2,12,13)
chave InChI
OJBREKNTGDAYFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134889
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134889
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)