Documentos Principais
ENA405194271
Enamine
1-phenylpropane-1,3-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-phenyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2
chave InChI
PLDPCRJUQLPMNU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133488
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)