Documentos Principais
ENA405194218
Enamine
3-ethylcyclohexane-1-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Iupac Name
3-ethylcyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h7-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
QQEDUHVMCXRENM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133308
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133308
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)