Documentos Principais
ENA405194200
Enamine
1-amino-4-phenylbutan-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-4-phenyl-2-butanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c11-8-10(12)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2
chave InChI
LUPIFLARJQGECT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133267
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133267
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)