Documentos Principais
ENA405194033
Enamine
spiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
21-22
Iupac Name
spiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-9(12)8-6-10(7-8)4-2-1-3-5-10/h8H,1-7H2,(H,11,12)
chave InChI
OWTIIAGNMRDTCU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131214
Melting Point
21-22
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131214
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)