Documentos Principais
ENA405194007
Enamine
(2R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.05
Número MDL:
Iupac Name
(R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2O.2ClH/c4-1-3(5)2-6;;/h3,6H,1-2,4-5H2;2*1H/t3-;;/m1../s1
chave InChI
IKBUWJHUBADHSZ-HWYNEVGZSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)