Documentos Principais
ENA405193904
Enamine
2-[1-(benzylsulfanyl)cyclopentyl]acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.36
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-(benzylthio)cyclopentyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NS/c15-11-10-14(8-4-5-9-14)16-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7H,4-5,8-10,12H2
chave InChI
WOLKPGOJUKLJGS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133428
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133428
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)