Documentos Principais
ENA405193874
Enamine
5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.68
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3S/c9-6-3-5-1-2-13-8(5)7(4-6)14(10,11)12/h3-4H,1-2H2,(H2,10,11,12)
chave InChI
PLUKZPYEJUXQAE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132673
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132673
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)